Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Phosphoserine phosphatase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Phosphoserine phosphatase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_004568.2
ID de gen (Entrez) 5723
Nombre Phosphoserine phosphatase Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16054080
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6549-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16074080
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6549-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16064080
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6549-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16084080
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6549-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16094080
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6549-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16004090
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6549-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_004568.2
Phosphoserine phosphatase Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
5723
Research Use Only
PSPH
Recombinant Protein
E. coli
MVSHSELRKL FYSADAVCFD VDSTVIREEG IDELAKICGV EDAVSEMTRR AMGGAVPFKA ALTERLALIQ PSREQVQRLI AEQPPHLTPG IRELVSRLQE RNVQVFLISG GFRSIVEHVA SKLNIPATNV FANRLKFYFN GEYAGFDETQ PTAESGGKGK VIKLLKEKFH FKKIIMIGDG ATDMEACPPA DAFIGFGGNV IRQQVKDNAK WYITDFVELL GELEE
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.