Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Phosphomannomutase 2 / PMM2 / CDG1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Phosphomannomutase 2 / PMM2 / CDG1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6508-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053800
Cantidad Precio
1 234.00€ / 50 microgramos
6 218.51€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío
15-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_000294.1
Phosphomannomutase 2 / PMM2 / CDG1 Protein
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
5373
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
PMM2
Recombinant Protein
E. coli
AAPGPALCLF DVDGTLTAPR QKITKEMDDF LQKLRQKIKI GVVGGSDFEK VQEQLGNDVV EKYDYVFPEN GLVAYKDGKL LCRQNIQSHL GEALIQDLIN YCLSYIAKIK LPKKRGTFIE FRNGMLNVSP IGRSCSQEER IEFYELDKKE NIRQKFVADL RKEFAGKGLT FSIGGQISFD VFPDGWDKRY CLRHVENDGY KTIYFFGDKT MPGGNDHEIF TDPRTMGYSV TAPEDTRRIC ELLFS