Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Phospholipid scramblase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Phospholipid scramblase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6506-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053780
  • 675.00€ / 200 microgramos
Fecha estimada de envío
25-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_066928.1
Phospholipid scramblase 1 Protein
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
5359
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
PLSCR1
Recombinant Protein
E. coli
ESTGSQEQKS GVW