Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Phosphatidylserine synthase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Phosphatidylserine synthase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8474-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16084811
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001277154.1
Phosphatidylserine synthase 1 Protein
Research Use Only
PTDSS1
Recombinant Protein
E. coli
MASCVGSRTL SKDDVNYKMH FRMINEQQVE DITID
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9791
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol