Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PHF13 Protein
A cDNA sequence encoding the PHF13 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1665.00€
Especificaciones
Nombre | PHF13 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15922319
|
enQuireBio™
QP13038-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15942319
|
enQuireBio™
QP13038-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15932319
|
enQuireBio™
QP13038-50UG |
50 μg |
1665.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
PHF13 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PHF13 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol, 2mM DTT, 1mM EDTA and 250mM Imidazole. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDSDSCA AAFHPEEYSP SCKRRRTVED FNKFCTFVLA YAGYIPYPKE ELPLRSSPSP ANSTAGTIDS DGWDAGFSDI ASSVPLPVSD RCFSHLQPTL LQRAKPSNFL LDRKKTDKLK KKKKRKRRDS DAPGKEGYRG GLLKLEAADP YVETPTSPTL QDIPQAPSDP CSGWDSDTPS SGSCATVSPD QVKEIKTEGK RTIVRQGKQV VFRDEDSTGN DEDIMVDSDD DSWDLVTCFC MKPFAGRPMI ECNECHTWIH LSCAKIRKSN VPEVFVCQKC RDSKFDIRRS NRSRTGSRKL FLD | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |