missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PGP Protein

A cDNA sequence encoding the PGP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP10816-10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15925258

  • 212.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

PGP Protein
Research Use Only
Specific activity is > 3,000 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that hydrolyze 1.0 nmole of p-nitrophenyl phosphate (pNPP) per minute at pH 7.5 at 37C.
Human
His
PGP protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. .
10 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAAAEA GGDDARCVRL SAERAQALLA DVDTLLFDCD GVLWRGETAV PGAPEALRAL RARGKRLGFI TNNSSKTRAA YAEKLRRLGF GGPAGPGASL EVFGTAYCTA LYLRQRLAGA PAPKAYVLGS PALAAELEAV GVASVGVGPE PLQGEGPGDW LHAPLEPDVR AVVVGFDPHF SYMKLTKALR YLQQPGCLLV GTNMDNRLPL ENGRFIAGTG CLVRAVEMAA QRQADIIGKP SRFIFDCVSQ EYGINPERTV MVGDRLDTDI LLGATCGLKT ILTLTGVSTL GDVKNNQESD CVSKKKMVPD FYVDSIADLL PALQG
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales