Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PGK2 Protein
A cDNA sequence encoding the PGK2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre PGK2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15942299
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13031-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15922299
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13031-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15932299
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13031-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
PGK2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PGK2 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 1mM DTT and 0.1M NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSLSKKLTLD KLDVRGKRVI MRVDFNVPMK KNQITNNQRI KASIPSIKYC LDNGAKAVVL MSHLGRPDGV PMPDKYSLAP VAVELKSLLG KDVLFLKDCV GAEVEKACAN PAPGSVILLE NLRFHVEEEG KGQDPSGKKI KAEPDKIEAF RASLSKLGDV YVNDAFGTAH RAHSSMVGVN LPHKASGFLM KKELDYFAKA LENPVRPFLA ILGGAKVADK IQLIKNMLDK VNEMIIGGGM AYTFLKVLNN MEIGASLFDE EGAKIVKDIM AKAQKNGVRI TFPVDFVTGD KFDENAQVGK ATVASGISPG WMGLDCGPES NKNHAQVVAQ ARLIVWNGPL GVFEWDAFAK GTKALMDEIV KATSKGCITV IGGGDTATCC AKWNTEDKVS HVSTGGGASL ELLEGKILPG VEALSNM
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.