Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PGDH / PHGDH Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PGDH / PHGDH, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8438-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16074621
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_006614.2
PGDH / PHGDH Protein
Research Use Only
PHGDH
Recombinant Protein
E. coli
AFANLRKVLI SDSLDPCCRK ILQDGGLQVV EKQNLSKEEL IAELQDCEGL IVRSATKVTA DVINAAEKLQ VVGRAGTGVD NVDLEAATRK GILVMNTPNG NSLSAAELTC GMIMCLARQI PQATASMKDG KWERKKFMGT ELNGKTLGIL GLGRIGREVA TRMQSFGMKT IGYDPIISPE VSASFGVQQL PLEEIWPLCD FITVHTPLLP STTGLLNDNT FAQCKKGVRV VNCARGGIVD EGALLRALQS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
26227
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol