Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PGAM1 Protein
A cDNA sequence encoding the PGAM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre PGAM1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Actividad biológica Specific activity is >300 units/mg, in which One unit will convert 1.0 umole of 3-phosphoglycerate to 2-phosphoglcerate per minute at pH 7.6 at 37C.
Tipo de producto Recombinant Protein
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15925248
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10812-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15905248
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10812-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15915248
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10812-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
PGAM1 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAAYKLVLIR HGESAWNLEN RFSGWYDADL SPAGHEEAKR GGQALRDAGY EFDICFTSVQ KRAIRTLWTV LDAIDQMWLP VVRTWRLNER HYGGLTGLNK AETAAKHGEA QVKIWRRSYD VPPPPMEPDH PFYSNISKDR RYADLTEDQL PSCESLKDTI ARALPFWNEE IVPQIKEGKR VLIAAHGNSL RGIVKHLEGL SEEAIMELNL PTGIPIVYEL DKNLKPIKPM QFLGDEETVR KAMEAVAAQG KAKK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Specific activity is >300 units/mg, in which One unit will convert 1.0 umole of 3-phosphoglycerate to 2-phosphoglcerate per minute at pH 7.6 at 37C.
Human
His
The PGAM1 1 mg/ml protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, and 10% glycerol.