Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Peroxisomal multifunctional enzyme type 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Peroxisomal multifunctional enzyme type 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000405.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3295 |
Nombre | Peroxisomal multifunctional enzyme type 2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16017811
|
enQuireBio™
QP9186-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16057811
|
enQuireBio™
QP9186-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16027811
|
enQuireBio™
QP9186-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16047811
|
enQuireBio™
QP9186-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16067811
|
enQuireBio™
QP9186-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16037811
|
enQuireBio™
QP9186-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000405.1 | |
Peroxisomal multifunctional enzyme type 2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3295 | |
Research Use Only | |
HSD17B4 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MGSPLRFDGR VVLVTGAGAG LGRAYALAFA ERGALVVVND LGGDFKGVGK GSLAADKVVE EIRRRGGKAV ANYDSVEEGE KVVKTALDAF GRIDVVVNNA GILRDRSFAR ISDEDWDIIH RVHLRGSFQV TRAAWEHMKK QKYGRIIMTS SASGIYGNFG QANYSAAKLG LLGLANSLAI EGRKSNIHCN TIAPNAGSRM TQTVMPEDLV EALKPEYVAP LVLWLCHESC EENGGLFEVG AGWIGKLRWE RTLGAIVRQK NHPMTPEAVK ANWKKICDFE NASKPQSIQE STGSIIEVLS KIDSEGGVSA NHTSRATSTA TSGFAGAIGQ KLPPFSYAYT ELEAIMYALG VGASIKDPKD LKFIYEGSSD FSCLPTFGVI IGQKSMMGGG LAEIPGLSIN FAKVLHGEQY LELYKPLPRA GKLKCEAVVA DVLDKGSGVV IIMDVYSYSE KELICHNQFS LFLVGSGGFG GKRTSDKVKV AVAIPNRPPD AVLTDTTSLN QAALYRLSGD WNPLHIDPNF ASLAGFDKPI LHGLCTFGFS ARRVLQQFAD NDVSRFKAIK ARFAKPVYPG QTLQTEMWKE GNRIHFQTKV QETGDIVISN AYVDLAPTSG TSAKTPSEGG KLQSTFVFEE IGRRLKDIGP EVVKKVNAVF EWHITKGGNI GAKWTIDLKS GSGKVYQGPA KGAADTTIIL SDEDFMEVVL GKLDPQKAFF SGRLKARGNI MLSQKLQMIL KDYAKL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |