Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Peroxisomal bifunctional enzyme Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Peroxisomal bifunctional enzyme, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001159887.1
ID de gen (Entrez) 1962
Nombre Peroxisomal bifunctional enzyme Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16019120
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7513-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16039120
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7513-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16029120
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7513-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16049120
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7513-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16059120
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7513-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16069120
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7513-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001159887.1
Peroxisomal bifunctional enzyme Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
1962
Research Use Only
EHHADH
Recombinant Protein
E. coli
MAEYTRLHNA LALIRLRNPP VNAISTTLLR DIKEGLQKAV IDHTIKAIVI CGAEGKFSAG ADIRGFSAPR TFGLTLGHVV DEIQRNEKPV VAAIQGMAFG GGLELALGCH YRIAHAEAQV GLPEVTLGLL PGARGTQLLP RLTGVPAALD LITSGRRILA DEALKLGILD KVVNSDPVEE AIRFAQRVSD QPLESRRLCN KPIQSLPNMD SIFSEALLKM RRQHPGCLAQ EACVRAVQAA VQYPYEVGIK KEEELFLYLL QSGQARALQY AFFAERKANK WSTPSGASWK TASARPVSSV GVVGLGTMGR GIVISFARAR IPVIAVDSDK NQLATANKMI TSVLEKEASK MQQSGHPWSG PKPRLTSSVK ELGGVDLVIE AVFEEMSLKK QVFAELSAVC KPEAFLCTNT SALDVDEIAS STDRPHLVIG THFFSPAHVM KLLEVIPSQY SSPTTIATVM NLSKKIKKIG VVVGNCFGFV GNRMLNPYYN QAYFLLEEGS KPEEVDQVLE EFGFKMGPFR VSDLAGLDVG WKSRKGQGLT GPTLLPGTPA RKRGNRRYCP IPDVLCELGR FGQKTGKGWY QYDKPLGRIH KPDPWLSKFL SRYRKTHHIE PRTISQDEIL ERCLYSLINE AFRILGEGIA ASPEHIDVVY LHGYGWPRHK GGPMFYASTV GLPTVLEKLQ KYYRQNPDIP QLEPSDYLKK LASQGNPPLK EWQSLAGSPS SKL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.