Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Perilipin-4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Perilipin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001073869.1
ID de gen (Entrez) 729359
Nombre Perilipin-4 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16011151
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7848-EC-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock
16031151
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7848-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock
16021151
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7848-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16041151
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7848-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16051151
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7848-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16061151
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7848-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001073869.1
Perilipin-4 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
729359
Research Use Only
PLIN4
Recombinant Protein
E. coli
GVDTSKTVLT GTKDTVCSGV TGAMNVAKGT IQTGVDTTKT VLTGTKNTVC SGVTGAVNLA KEAIQGGLDT TKSMVMGTKD TMSTGLTGAA NVAKGAMQTG LNTTQNIATG T
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.