Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PECR Protein
A cDNA sequence encoding the PECR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | PECR Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15972209
|
enQuireBio™
QP13004-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15962209
|
enQuireBio™
QP13004-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15952209
|
enQuireBio™
QP13004-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
PECR Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PECR solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 2mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMASWAK GRSYLAPGLL QGQVAIVTGG ATGIGKAIVK ELLELGSNVV IASRKLERLK SAADELQANL PPTKQARVIP IQCNIRNEEE VNNLVKSTLD TFGKINFLVN NGGGQFLSPA EHISSKGWHA VLETNLTGTF YMCKAVYSSW MKEHGGSIVN IIVPTKAGFP LAVHSGAARA GVYNLTKSLA LEWACSGIRI NCVAPGVIYS QTAVENYGSW GQSFFEGSFQ KIPAKRIGVP EEVSSVVCFL LSPAASFITG QSVDVDGGRS LYTHSYEVPD HDNWPKGAGD LSVVKKMKET FKEKAKL | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |