Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PECI Protein
A cDNA sequence encoding the PECI was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 10455 |
---|---|
Nombre | PECI Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | ECI2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15942209
|
enQuireBio™
QP13003-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15932209
|
enQuireBio™
QP13003-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15922209
|
enQuireBio™
QP13003-1MG |
1 mg |
3420.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
10455 | |
Research Use Only | |
ECI2 | |
Human | |
His | |
PECI Human solution containing 20mM Trsi pH 8.0, and 10% glycerol. |
PECI Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MNRTAMRASQ KDFENSMNQV KLLKKDPGNE VKLKLYALYK QATEGPCNMP KPGVFDLINK AKWDAWNALG SLPKEAARQN YVDLVSSLSP SLESSSQVEP GTDRKSTGFE TLVVTSEDGI TKIMFNRPKK KNAINTEMYH EIMRALKAAS KDDSIITVLT GNGDYYSSGN DLTNFTDIPP GGVEEKAKNN AVLLREFVGC FIDFPKPLIA VVNGPAVGIS VTLLGLFDAV YASDRATFHT PFSHLGQSPE GCSSYTFPKI MSPAKATEML IFGKKLTAGE ACAQGLVTEV FPDSTFQKEV WTRLKAFAKL PPNALRISKE VIRKREREKL HAVNAEECNV LQGRWLSDEC TNAVVNFLSR KSKL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |