missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PECAM1 Protein
A cDNA sequence encoding the PECAM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 5175 |
---|---|
Nombre | PECAM1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | PECAM1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15912209
|
enQuireBio™
QP13002-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15992199
|
enQuireBio™
QP13002-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15902209
|
enQuireBio™
QP13002-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
5175 | |
Research Use Only | |
PECAM1 | |
Human | |
His | |
PECAM1 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
PECAM1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
QENSFTINSV DMKSLPDWTV QNGKNLTLQC FADVSTTSHV KPQHQMLFYK DDVLFYNISS MKSTESYFIP EVRIYDSGTY KCTVIVNNKE KTTAEYQVLV EGVPSPRVTL DKKEAIQGGI VRVNCSVPEE KAPIHFTIEK LELNEKMVKL KREKNSRDQN FVILEFPVEE QDRVLSFRCQ ARIISGIHMQ TSESTKSELV TVTESFSTPK FHISPTGMIM EGAQLHIKCT IQVTHLAQEF PEIIIQKDKA IVAHNRHGNK AVYSVMAMVE HSGNYTCKVE SSRISKVSSI VVNITELFSK PELESSFTHL DQGERLNLSC SIPGAPPANF TIQKEDTIVS QTQDFTKIAS KSDSGTYICT AGIDKVVKKS NTVQIVVCEM LSQPRISYDA QFEVIKGQTI EVRCESISGT LPISYQLLKT SKVLENSTKN SNDPAVFKDN PTEDVEYQCV ADNCHSHAKM LSEVLRVKVI APVDEVQISI LSSKVVESGE DIVLQCAVNE GSGPITYKFY REKEGKPFYQ MTSNATQAFW TKQKASKEQE GEYYCTAFNR ANHASSVPRS KILTVRVILA PWKKVEHHHH HH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |