missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PDZK1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PDZK1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7705-ec-200ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16050311

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001188254.1
PDZK1 Protein
Research Use Only
PDZK1
Recombinant Protein
E. coli
MTSTFNPREC KLSKQEGQNY GFFLRIEKDT EGHLVRVVEK CSPAEKAGLQ DGDRVLRING VFVDKEEHMQ VVDLVRKSGN SVTLLVLDGD SYEKAVKTRV DLKELGQSQK EQGLSDNILS PVMNGGVQTW TQPRLCYLVK EGGSYGFSLK TVQGKKGVYM TDITPQGVAM RAGVLADDHL IEVNGENVED ASHEEVVEKV KKSGSRVMFL LVDKETDKRH VEQKIQFKRE TASLKLLPHQ PRIVEMKKGS NGYGFYLRAG SEQKGQIIKD IDSGSPAEEA GLKNNDLVVA VNGESVETLD HDSVVEMIRK GGDQTSLLVV DKETDNMYRL AHFSPFLYYQ SQELPNGSVK EAPAPTPTSL EVSSPPDTTE EVDHKPKLCR LAKGENGYGF HLNAIRGLPG SFIKEVQKGG PADLAGLEDE DVIIEVNGVN VLDEPYEKVV DRIQSSGKNV TLLVCGKKAY DYFQAKKIPI VSSLADPLDT PPDSKEGIVV ESNHDSHMAK ERAHSTASHS SSNSEDTEM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5174
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales