Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDZ and LIM domain protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PDZ and LIM domain protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6480-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053610
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_066272.1
PDZ and LIM domain protein 1
Research Use Only
PDLIM1
Recombinant Protein
E. coli
TTQQIDLQGP GPWGFRLVGG KDFEQPLAIS RVTPGSKAAL ANLCIGDVIT AIDGENTSNM THLEAQNRIK GCTDNLTLTV ARSEHKVWSP LVTEEGKRHP YKMNLASEPQ EVLHIGSAHN RSAMPFTASP ASSTTARVIT NQYNNPAGLY SSENISNFNN ALESKTAASG VEANSRPLDH AQPPSSLVID KESEVYKMLQ EKQELNEPPK QSTSFLVLQE ILESEEKGDP NKPSGFRSVK APVTKVAASI GNAQKLPMCD KCGTGIVGVF VKLRDRHRHP ECYVCTDCGT NLKQKGHFFV EDQIYCEKHA RERVTPPEGY EVVTVFPK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
9124
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol