Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDIA3 Protein
A cDNA sequence encoding the PDIA3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 2923 |
---|---|
Nombre | PDIA3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | PDIA3 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15905238
|
enQuireBio™
QP10808-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15985228
|
enQuireBio™
QP10808-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15995228
|
enQuireBio™
QP10808-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
2923 | |
Research Use Only | |
PDIA3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMSDV LELTDDNFES RISDTGSAGL MLVEFFAPWC GHCKRLAPEY EAAATRLKGI VPLAKVDCTA NTNTCNKYGV SGYPTLKIFR DGEEAGAYDG PRTADGIVSH LKKQAGPASV PLRTEEEFKK FISDKDASIV GFFDDSFSEA HSEFLKAASN LRDNYRFAHT NVESLVNEYD DNGEGIILFR PSHLTNKFED KTVAYTEQKM TSGKIKKFIQ ENIFGICPHM TEDNKDLIQG KDLLIAYYDV DYEKNAKGSN YWRNRVMMVA KKFLDAGHKL NFAVASRKTF SHELSDFGLE STAGEIPVVA IRTAKGEKFV MQEEFSRDGK ALERFLQDYF DGNLKRYLKS EPIPESNDGP VKVVVAENFD EIVNNENKDV LIEFYAPWCG HCKNLEPKYK ELGEKLSKDP NIVIAKMDAT ANDVPSPYEV RGFPTIYFSP ANKKLNPKKY EGGRELSDFI SYLQREATNP PVIQEEKPKK KKKAQEDL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
PDIA3 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity > 20 A650/cm/min/mg. Enzymatic activity was confirmed by measuring the aggregation of insulin in the presence of DTT. | |
Human | |
His | |
The PDIA3 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl and 10% glycerol. |