Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDGF CC Protein
A cDNA sequence encoding the PDGF CC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre PDGF CC Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Actividad biológica The ED50, as measured in a proliferation assay using mouse NR6R-3T3 cells, is less than 350ng/ml.
Tipo de producto Recombinant Protein
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15945228
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10806-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15935228
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10806-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15925228
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10806-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
PDGF CC Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MHHHHHHVVD LNLLTEEVRL YSCTPRNFSV SIREELKRTD TIFWPGCLLV KRCGGNCACC LHNCNECQCV PSKVTKKYHE VLQLRPKTGV RGLHKSLTDV ALEHHEECDC VCRGSTGG
Greater than 97.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
The ED50, as measured in a proliferation assay using mouse NR6R-3T3 cells, is less than 350ng/ml.
Human
His
Lyophilized from a 0.2microm filtered solution in Acetonitrile and TFA.