Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDCL Protein
A cDNA sequence encoding the PDCL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 5082 |
---|---|
Nombre | PDCL Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | PDCL |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15932169
|
enQuireBio™
QP12988-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15922169
|
enQuireBio™
QP12988-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15912169
|
enQuireBio™
QP12988-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
5082 | |
Research Use Only | |
PDCL | |
Human | |
His | |
The PDCL solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
PDCL Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMTTLDD KLLGEKLQYY YSSSEDEDSD HEDKDRGRCA PASSSVPAEA ELAGEGISVN TGPKGVINDW RRFKQLETEQ REEQCREMER LIKKLSMTCR SHLDEEEEQQ KQKDLQEKIS GKMTLKEFAI MNEDQDDEEF LQQYRKQRME EMRQQLHKGP QFKQVFEISS GEGFLDMIDK EQKSIVIMVH IYEDGIPGTE AMNGCMICLA AEYPAVKFCK VKSSVIGASS QFTRNALPAL LIYKGGELIG NFVRVTDQLG DDFFAVDLEA FLQEFGLLPE KEVLVLTSVR NSATCHSEDS DLEID | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |