missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PDCD1LG2 Protein

A cDNA sequence encoding the PDCD1LG2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP12985-HIS-5ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15922159

  • 137.00€ / 5 microgramos
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

PDCD1LG2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLFTVTVP KELYIIEHGS NVTLECNFDT GSHVNLGAIT ASLQKVENDT SPHRERATLL EEQLPLGKAS FHIPQVQVRD EGQYQCIIIY GVAWDYKYLT LKVKASYRKI NTHILKVPET DEVELTCQAT GYPLAEVSWP NVSVPANTSH SRTPEGLYQV TSVLRLKPPP GRNFSCVFWN THVR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PDCD1LG2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales