Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PCYT2 Protein
A cDNA sequence encoding the PCYT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre PCYT2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15932149
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12983-1UG
1 μg
137.00€
1 microgramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15952149
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12983-5UG
5 μg
212.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15942149
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12983-50UG
50 μg
1815.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
PCYT2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PCYT2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl, 1mM DTT and 0.1mM PMSF.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MIRNGRGAAG GAEQPGPGGR RAVRVWCDGC YDMVHYGHSN QLRQARAMGD YLIVGVHTDE EIAKHKGPPV FTQEERYKMV QAIKWVDEVV PAAPYVTTLE TLDKYNCDFC VHGNDITLTV DGRDTYEEVK QAGRYRECKR TQGVSTTDLV GRMLLVTKAH HSSQEMSSEY REYADSFGKC PGGRNPWTGV SQFLQTSQKI IQFASGKEPQ PGETVIYVAG AFDLFHIGHV DFLEKVHRLA ERPYIIAGLH FDQEVNHYKG KNYPIMNLHE RTLSVLACRY VSEVVIGAPY AVTAELLSHF KVDLVCHGKT EIIPDRDGSD PYQEPKRRGI FRQIDSGSNL TTDLIVQRII TNRLEYEARN QKKEAKELAF LEAARQQAAQ PLGERDGDF
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.