missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PCNP Protein
A cDNA sequence encoding the PCNP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Nombre | PCNP Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15902139
|
enQuireBio™
QP12978-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15992129
|
enQuireBio™
QP12978-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15982129
|
enQuireBio™
QP12978-1MG |
1 mg |
5450.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
PCNP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PCNP protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMADGKA GDEKPEKSQR AGAAGGPEEE AEKPVKTKTV SSSNGGESSS RSAEKRSAEE EAADLPTKPT KISKFGFAIG SQTTKKASAI SIKLGSSKPK ETVPTLAPKT LSVAAAFNED EDSEPEEMPP EAKMRMKNIG RDTPTSAGPN SFNKGKHGFS DNQKLWERNI KSHLGNVHDQ DN | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |