Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PCMT1 Protein
A cDNA sequence encoding the PCMT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Especificaciones
Nombre | PCMT1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15942129
|
enQuireBio™
QP12976-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15932129
|
enQuireBio™
QP12976-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15922129
|
enQuireBio™
QP12976-1MG |
1 mg |
3420.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
PCMT1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PCMT1 Human solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 0.1M NaCl, and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
RGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMAWK SGGASHSELI HNLRKNGIIK TDKVFEVMLA TDRSHYAKCN PYMDSPQSIG FQATISAPHM HAYALELLFD QLHEGAKALD VGSGSGILTA CFARMVGCTG KVIGIDHIKE LVDDSINNVR KDDPTLLSSG RVQLVVGDGR MGYAEEAPYD AIHVGAAAPV VPQALIDQLK PGGRLILPVG PAGGNQMLEQ YDKLQDGSIK MKPLMGVIYV PLTDKEKQWS RWK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |