missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PCID2 Protein
A cDNA sequence encoding the PCID2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | PCID2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15912129
|
enQuireBio™
QP12975-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15902129
|
enQuireBio™
QP12975-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15992119
|
enQuireBio™
QP12975-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
PCID2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PCID2 protein solution (1.0 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAYKCQTVIV QSFLRAFQAH KEENWALPVM YAVALDLRVF ANNADQQLVK KGKSKVGDML EKAAELLMSC FRVCASDTRA GIEDSKKWGM LFLVNQLFKI YFKINKLHLC KPLIRAIDSS NLKDDYSTAQ RVTYKYYVGR KAMFDSDFKQ AEEYLSFAFE HCHRSSQKNK RMILIYLLPV KMLLGHMPTV ELLKKYHLMQ FAEVTRAVSE GNLLLLHEAL AKHEAFFIRC GIFLILEKLK IITYRNLFKK VYLLLKTHQL SLDAFLVALK FMQVEDVDID EVQCILANLI YMGHVKGYIS HQHQKLVVSK QNPFPPLSTV C | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |