Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PBEF / Visfatin / NAMPT Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 4240.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_005737.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 10135 |
Nombre | PBEF / Visfatin / NAMPT Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15955979
|
enQuireBio™
QP5362-5UG |
5 μg |
112.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935979
|
enQuireBio™
QP5362-25UG |
25 μg |
263.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915979
|
enQuireBio™
QP5362-100UG |
100 μg |
655.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15945979
|
enQuireBio™
QP5362-500UG |
500 μg |
2600.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925979
|
enQuireBio™
QP5362-1MG |
1 mg |
4240.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_005737.1 | |
PBEF / Visfatin / NAMPT Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Human PBEF / Visfatin / NAMPT induces IL-6 production in human PBMCs as detected via ELISA (typical ED50 is 100 ng/ml). | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
10135 | |
Research Use Only | |
NAMPT | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPPNTSKVYS YFECREKKTE NSKLRKVKYE ETVFYGLQYI LNKYLKGKVV TKEKIQEAKD VYKEHFQDDV FNEKGWNYIL EKYDGHLPIE IKAVPEGFVI PRGNVLFTVE NTDPECYWLT NWIETILVQS WYPITVATNS REQKKILAKY LLETSGNLDG LEYKLHDFGY RGVSSQETAG IGASAHLVNF KGTDTVAGLA LIKKYYGTKD PVPGYSVPAA EHSTITAWGK DHEKDAFEHI VTQFSSVPVS VVSDSYDIYN ACEKIWGEDL RHLIVSRSTQ APLIIRPDSG NPLDTVLKVL EILGKKFPVT ENSKGYKLLP PYLRVIQGDG VDINTLQEIV EGMKQKMWSI ENIAFGSGGG LLQKLTRDLL NCSFKCSYVV TNGLGINVFK DPVADPNKRS KKGRLSLHRT PAGNFVTLEE GKGDLEEYGQ DLLHTVFKNG KVTKSYSFDE IRKNAQLNIE LEAAHH | |
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE. |