Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PAX8 Protein
A cDNA sequence encoding the PAX8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | PAX8 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15932109
|
enQuireBio™
QP12969-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15912109
|
enQuireBio™
QP12969-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15922109
|
enQuireBio™
QP12969-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
PAX8 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PAX8 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPHNSIR SGHGGLNQLG GAFVNGRPLP EVVRQRIVDL AHQGVRPCDI SRQLRVSHGC VSKILGRYYE TGSIRPGVIG GSKPKVATPK VVEKIGDYKR QNPTMFAWEI RDRLLAEGVC DNDTVPSVSS INRIIRTKVQ QPFNLPMDSC VATKSLSPGH TLIPSSAVTP PESPQSDSLG STYSINGLLG IAQPGSDKRK MDDSDQDSCR LSIDSQSSSS GPRKHLRTDA FSQHHLEPLE CPFERQHYPE AYASPSHTKG EQEVNTLAMP MATPPTPPTA RPGASPTPAC | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |