Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PARK7 / DJ-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PARK7 / DJ-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8454-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054711
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001116849.1
PARK7 / DJ-1 Protein
Research Use Only
PARK7
Recombinant Protein
E. coli
MASKRALVIL AKGAEEMETV IPVDVMRRAG IKVTVAGLAG KDPVQCSRDV VICPDASLED AKKEGPYDVV VLPGGNLGAQ NLSESAAVKE ILKEQENRKG LIAAICAGPT ALLAHEIGFG SKVTTHPLAK DKMMNGGHYT YSENRVEKDG LILTSRGPGT SFEFALAIVE ALNGKEVAAQ VKAPLVLK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11315
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol