Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PARK7 / DJ-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PARK7 / DJ-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001116849.1
ID de gen (Entrez) 11315
Nombre PARK7 / DJ-1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16052261
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8031-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16092261
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8031-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16042261
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8031-EC-100UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16072261
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8031-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16082261
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8031-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16062261
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8031-EC-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001116849.1
PARK7 / DJ-1 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
11315
Research Use Only
PARK7
Recombinant Protein
E. coli
MASKRALVIL AKGAEEMETV IPVDVMRRAG IKVTVAGLAG KDPVQCSRDV VICPDASLED AKKEGPYDVV VLPGGNLGAQ NLSESAAVKE ILKEQENRKG LIAAICAGPT ALLAHEIGFG SKVTTHPLAK DKMMNGGHYT YSENRVEKDG LILTSRGPGT SFEFALAIVE ALNG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.