Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PARD6B Protein
A cDNA sequence encoding the PARD6B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 84612
Nombre PARD6B Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen PARD6B
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15922089
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12962-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15912089
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12962-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15902089
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12962-100UG
100 μg
1815.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
84612
Research Use Only
PARD6B
Human
His
The PARD6B solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M Urea, 20% glycerol and 0.2M NaCl.
PARD6B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMNRSHRH GAGSGCLGTM EVKSKFGAEF RRFSLERSKP GKFEEFYGLL QHVHKIPNVD VLVGYADIHG DLLPINNDDN YHKAVSTANP LLRIFIQKKE EADYSAFGTD TLIKKKNVLT NVLRPDNHRK KPHIVISMPQ DFRPVSSIID VDILPETHRR VRLYKYGTEK PLGFYIRDGS SVRVTPHGLE KVPGIFISRL VPGGLAQSTG LLAVNDEVLE VNGIEVSGKS LDQVTDMMIA NSRNLIITVR PANQRNNVVR NSRTSGSSGQ STDNSLLGYP QQIEPSFEPE DEDSEEDDII IEDNGVPQQI PKAVPNTESL ESLTQIELSF ESGQNGFIPS NEVSLAAIAS SSNTEFETHA PDQKLLEEDG TIITL
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.