Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Paraneoplastic antigen Ma2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Paraneoplastic antigen Ma2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6510-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053810
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
Especificaciones
NP_009188.1
Paraneoplastic antigen Ma2 Protein
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
10687
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
PNMA2
Recombinant Protein
E. coli
ALALLEDWCR IMSVDEQKSL MVTGIPADFE EAEIQEVLQE TLKSLGRYRL LGKIFRKQEN ANAVLLELLE DTDVSAIPSE VQGKGGVWKV IFKTPNQDTE FLERLNLFLE KEGQTVSGMF RALGQEGVSP ATVPCISPEL LAHLLGQAMA HAPQPLLPMR YRKLRVFSGS AVPAPEEESF EVWLEQATEI VKEWPVTEAE KKRWLAESLR GPALDLMHIV QADNPSISVE ECLEAFKQVF GSLESRRTAQ VRYLKTYQEE GEKVSAYVLR LETLLRRAVE KRAIPRRIAD QVRLEQVMAG ATLNQMLWCR LRELKDQGPP PSFLELMKVI REEEEEEASF ENESIEEPEE RDGYGRWNHE