Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PAIP2 Protein
A cDNA sequence encoding the PAIP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Especificaciones
Nombre | PAIP2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15942069
|
enQuireBio™
QP12956-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15932069
|
enQuireBio™
QP12956-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15922069
|
enQuireBio™
QP12956-1MG |
1 mg |
3420.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
PAIP2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PAIP2 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 1mM DTT and 10% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKDPSRSSTS PSIINEDVII NGHSHEDDNP FAEYMWMENE EEFNRQIEEE LWEEEFIERC FQEMLEEEEE HEWFIPARDL PQTMDQIQDQ FNDLVISDGS SLEDLVVKSN LNPNAKEFVP GVKYGNI | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |