Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human p59-Fyn Protein
A cDNA sequence encoding the p59-Fyn was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
276.00€ - 745.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 2534
Nombre p59-Fyn Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen FYN
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15922049
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12949-2UG
2 μg
276.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
15932049
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12949-5UG
5 μg
414.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
15912049
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12949-10UG
10 μg
745.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
2534
Research Use Only
FYN
Human
GST
p59-Fyn in 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol.
p59-Fyn Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGCVQCKDKE ATKLTEERDG SLNQSSGYRY GTDPTPQHYP SFGVTSIPNY NNFHAAGGQG LTVFGGVNSS SHTGTLRTRG GTGVTLFVAL YDYEARTEDD LSFHKGEKFQ ILNSSEGDWW EARSLTTGET GYIPSNYVAP VDSIQAEEWY FGKLGRKDAE RQLLSFGNPR GTFLIRESET TKGAYSLSIR DWDDMKGDHV KHYKIRKLDN GGYYITTRAQ FETLQQLVQH YSERAAGLCC RLVVPCHKGM PRLTDLSVKT KDVWEIPRES LQLIKRLGNG QFGEVWMGTW NGNTKVAIKT LKPGTMSPES FLEEAQIMKK LKHDKLVQLY AVVSEEPIYI VTEYMNKGSL LDFLKDGEGR ALKLPNLVDM AAQVAAGMAY IERMNYIHRD LRSANILVGN GLICKIADFG LARLIEDNEY TARQGAKFPI KWTAPEAALY GRFTIKSDVW SFGILLTELV TKGRVPYPGM NNREVLEQVE RGYRMPCPQD CPISLHELMI HCWKKDPEER PTFEYLQSFL EDYFTATEPQ YQPGENL