Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human P4HB / ERBA2L Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) P4HB / ERBA2L, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6460-ye-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053460
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000909.2
P4HB / ERBA2L Protein
Research Use Only
P4hb
Recombinant Protein
Yeast
DAPEEEDHVL VLRKSNFAEA LAAHKYLLVE FYAPWCGHCK ALAPEYAKAA GKLKAEGSEI RLAKVDATEE SDLAQQYGVR GYPTIKFFRN GDTASPKEYT AGREADDIVN WLKKRTGPAA TTLPDGAAAE SLVESSEVAV IGFFKDVESD SAKQFLQAAE AIDDIPFGIT SNSDVFSKYQ LDKDGVVLFK KFDEGRNNFE GEVTKENLLD FIKHNQLPLV IEFTEQTAPK IFGGEIKTHI LLFLPKSVSD YDGKLSNFKT AAESFKGKIL FIFIDSDHTD NQRILEFFGL KKEECPAVRL ITLEEEMTKY KPESEELTAE RITEFCHRFL EGKIKPHLMS QELPEDWDKQ PVKVLVGKNF EDVAFDEKKN VFVEFYAPWC GHCKQLAPIW DKLGETYKDH ENIVIAKMDS TANEVEAVKV HSFPTLKFFP ASADRTVIDY NGERTLDGFK KFLESGGQDG AGDDDDLEDL EEAEEPDMEE DDDQKAVKDE L
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5034
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol