Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human p38 delta / MAPK13 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) p38 delta / MAPK13, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6339-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16022590
  • 530.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_002745.1
p38 delta / MAPK13 Protein
Research Use Only
MAPK13
Recombinant Protein
E. coli
MSLIRKKGFY KQDVNKTAWE LPKTYVSPTH VGSGAYGSVC SAIDKRSGEK VAIKKLSRPF QSEIFAKRAY RELLLLKHMQ HENVIGLLDV FTPASSLRNF YDFYLVMPFM QTDLQKIMGM EFSEEKIQYL VYQMLKGLKY IHSAGVVHRD LKPGNLAVNE DCELKILDFG LARHADAEMT GYVVTRWYRA PEVILSWMHY NQTVDIWSVG CIMAEMLTGK TLFKGKDYLD QLTQILKVTG VPGTEFVQKL NDKAAKSYIQ SLPQTPRKDF TQLFPRASPQ AADLLEKMLE LDVDKRLTAA QALTHPFFEP FRDPEEETEA QQPFDDSLEH EKLTVDEWKQ HIYKEIVNFS PIARKDSRRR SGMKL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5603
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol