Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human P Selectin Protein
A cDNA sequence encoding the P Selectin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7270.00€
Especificaciones
Nombre | P Selectin Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15912039
|
enQuireBio™
QP12945-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15992029
|
enQuireBio™
QP12945-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15902039
|
enQuireBio™
QP12945-1MG |
1 mg |
7270.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
P Selectin Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
P-Selectin is supplied in 50% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MANCQIAILY QRFQRVVFGI SQLLCFSALI SELTNQKEVA AWTYHYSTKA YSWNISRKYC QNRYTDLVAI QNKNEIDYLN KVLPYYSSYY WIGIRKNNKT WTWVGTKKAL TNEAENWADN EPNNKRNNED CVEIYIKSPS APGKWNDEHC LKKKHALCYT ASCQDMSCSK QGECLETIGN YTCSCYPGFY GPECEYVREC GELELPQHVL MNCSHPLGNF SFNSQCSFHC TDGYQVNGPS KLECLASGIW TNKPPQCLAA QCPPLKIPER GNMTCLHSAK AFQHQSSCSF SCEEGFALVG PEVVQCTASG VWTAPAPVCK AVQCQHLEAP SEGTMDCVHP LTAFAYGSSC KFECQPGYRV RGLDMLRCID SGHWSAPLPT CEAISCEPLE SPVHGSMDCS PSLRAFQYDT NCSFRCAEGF MLRGADIVRC DNLGQWTAPA PVCQALQCQD LPVPNEARVN CSHPFGAFRY QSVCSFTCNE GLLLVGASVL QCLATGNWNS VPPECQAIPC TPLLSPQNGT MTCVQPLGSS SYKSTCQFIC DEGYSLSGPE RLDCTRSGRW TDSPPMCEAI KCPELFAPEQ GSLDCSDTRG EFNVGSTCHF SCDNGFKLEG PNNVECTTSG RWSATPPTCK GIASLPTPGL QCPALTTPGQ GTMYCRHHPG TFGFNTTCYF GCNAGFTLIG DSTLSCRPSG QWTAVTPACR AVKCSELHVN KPIAMNCSNL WGNFSYGSIC SFHCLEGQLL NGSAQTACQE NGHWSTTVPT CQAGPLTIQE ALTYFGGAVA STIGLIMGGT LLALLRKRFR QKDDGKCPLN PHSHLGTYGV FTNAAFDPSP | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. Single band on Western Blot. |