Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human OVCA2 Protein
A cDNA sequence encoding the OVCA2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | OVCA2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15942019
|
enQuireBio™
QP12940-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15962019
|
enQuireBio™
QP12940-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15952019
|
enQuireBio™
QP12940-50UG |
50 μg |
1815.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
OVCA2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The OVCA2 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM Nacl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAAQRP LRVLCLAGFR QSERGFREKT GALRKALRGR AELVCLSGPH PVPDPPGPEG ARSDFGSCPP EEQPRGWWFS EQEADVFSAL EEPAVCRGLE ESLGMVAQAL NRLGPFDGLL GFSQGAALAA LVCALGQAGD PRFPLPRFIL LVSGFCPRGI GFKESILQRP LSLPSLHVFG DTDKVIPSQE SVQLASQFPG AITLTHSGGH FIPAAAPQRQ AYLKFLDQFA E | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |