Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human OSTF1 Protein
A cDNA sequence encoding the OSTF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Especificaciones
Nombre OSTF1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15922009
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12936-10UG
10 μg
137.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15942009
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12936-50UG
50 μg
212.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15932009
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12936-1MG
1 mg
2725.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
OSTF1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
OSTF1 protein (1 mg/ml) solution contains 20mM Tris-HCl buffer pH 8.0, 0.5mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MSKPPPKPVK PGEGGQVKVF RALYTFEPRT PDELYFEEGD IIYITDMSDT NWWKGTSKGR TGLIPSNYVA EQAESIDNPL HEAAKRGNLS WLRECLDNRV GVNGLDKAGS TALYWACHGG HKDIVEMLFT QPNIELNQQN KLGDTALHAA AWKGYADIVQ LFLAKGARTD LRNIEKKLAF DMATNAACAS LLKKKQGTDA VRTLSNAEDY LDDEDSDLEH HHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.