Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human OSCAR Protein
A cDNA sequence encoding the OSCAR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre OSCAR Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15951999
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12933-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15941999
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12933-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15931999
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12933-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
OSCAR Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
OSCAR protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDITPSVA IIVPPASYHP KPWLGAQPAT VVTPGVNVTL RCRAPQPAWR FGLFKPGEIA PLLFRDVSSE LAEFFLEEVT PAQGGIYRCC YRRPDWGPGV WSQPSDVLEL LVTEELPRPS LVALPGPVVG PGANVSLRCA GRLRNMSFVL YREGVAAPLQ YRHSAQPWAD FTLLGARAPG TYSCYYHTPS APYVLSQRSE VLVISWEGEG PEARPASSAP GMQAPGPPPS DPGAQAPSLS SFRPRGLVLQ PLLPQTQDSW DPAPPPSDPG V
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.