Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ornithine Aminotransferase Protein
A cDNA sequence encoding the Ornithine Aminotransferase was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Especificaciones
Nombre | Ornithine Aminotransferase Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15921999
|
enQuireBio™
QP12932-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15911999
|
enQuireBio™
QP12932-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15901999
|
enQuireBio™
QP12932-1MG |
1 mg |
3420.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Ornithine Aminotransferase Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The Ornithine Aminotransferase protein solution contains 20mM Tris, pH 8.0, and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTVQGPPTSD DIFEREYKYG AHNYHPLPVA LERGKGIYLW DVEGRKYFDF LSSYSAVNQG HCHPKIVNAL KSQVDKLTLT SRAFYNNVLG EYEEYITKLF NYHKVLPMNT GVEAGETACK LARKWGYTVK GIQKYKAKIV AAGNFWGRT LSAISSSTDP TSYDGFGPFM PGFDIIPYND LPALERALQD PNVAAFMVEP IQGEAGVVVP DPGYLMGVRE LCTRHQVLFI ADEIQTGLAR TGRWLAVDYE NVRPDIVLLG KALSGGLYPV SAVLCDDDIM LTIKPGEHGS TYGGNPLGCR VAIAALEVLE EENLAENADK LGIILRNELM KLPSDVVTAV RGKGLLNAIV IKETKDWDAW KVCLRLRDNG LLAKPTHGDI IRFAPPLVIK EDELRESIEI INKTILSF | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |