Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ORAOV1 Protein
A cDNA sequence encoding the ORAOV1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre ORAOV1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15931989
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12930-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15911989
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12930-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15921989
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12930-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
ORAOV1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
ORAOV1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAGSQD IFDAIVMADE RFHGEGYREG YEEGSSLGVM EGRQHGTLHG AKIGSEIGCY QGFAFAWKCL LHSCTTEKDS RKMKVLESLI GMIQKFPYDD PTYDKLHEDL DKIRGKFKQF CSLLNVQPDF KISAEGSGLS F
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.