Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Oncostatin M / OSM Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Oncostatin M / OSM, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8301-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053881
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
Especificaciones
NP_001306037.1
Oncostatin M / OSM Protein
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
5008
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
OSM
Recombinant Protein
E. coli
AAIGSCSKEY RVLLGQLQKQ TDLMQDTSRL LDPYIRIQGL DVPKLREHCR ERPGAFPSEE TLRGLGRRGF LQTLNATLGC VLHRLADLEQ RLPKAQDLER SGLNIEDLEK LQMARPNILG LRNNIYCMAQ LLDNSDTAEP TKAGRGASQP PTPTPASDAF QRKLEGCRFL HGYHRFMHSV GRVFSKWGES PNRSRR