missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Oncostatin M / OSM Protein
A DNA sequence encoding the Human Oncostatin M / OSM, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 4105.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001306037.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5008 |
Nombre | Oncostatin M / OSM Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15923628
|
enQuireBio™
QP10361-EC-2UG |
2 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15903628
|
enQuireBio™
QP10361-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15993618
|
enQuireBio™
QP10361-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15913628
|
enQuireBio™
QP10361-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001306037.1 | |
Oncostatin M / OSM Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AAIGSCSKEY RVLLGQLQKQ TDLMQDTSRL LDPYIRIQGL DVPKLREHCR ERPGAFPSEE TLRGLGRRGF LQTLNATLGC VLHRLADLEQ RLPKAQDLER SGLNIEDLEK LQMARPNILG LRNNIYCMAQ LLDNSDTAEP TKAGRGASQP PTPTPASDAF QRKLEGCRFL HGYHRFMHSV GRVFSKWGES PNRSR | |
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
5008 | |
Research Use Only | |
OSM | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 2 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 105 IU/mg. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |