Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human OMP Protein
A cDNA sequence encoding the OMP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Nombre OMP Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15981969
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12925-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15971969
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12925-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15961969
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12925-1MG
1 mg
5450.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
OMP Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
OMP protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAEDRPQ QPQLDMPLVL DQGLTRQMRL RVESLKQRGE KRQDGEKLLQ PAESVYRLNF TQQQRLQFER WNVVLDKPGK VTITGTSQNW TPDLTNLMTR QLLDPTAIFW RKEDSDAIDW NEADALEFGE RLSDLAKIRK VMYFLVTFGE GVEPANLKAS VVFNQL
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.