missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human OLR1 / LOX1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) OLR1 / LOX1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6452-ec-10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16053410

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

NP_001166103.1
OLR1 / LOX1 Protein
10 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
4973
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
OLR1
Recombinant Protein
E. coli
MQLSQVSDLL TQEQANLTHQ KKKLEGQISA RQQAEEASQE SENELKEMIE TLARKLNEKS KEQMELHHQN LNLQETLKRV ANCSAPCPQD WIWHGENCYL FSSGSFNWEK SQEKCLSLDA KLLKINSTAD LDFIQQAISY SSFPFWMGLS RRNPSYPWLW EDGSPLMPHL FRVRGAVSQT YPSGTCAYIQ RGAVYAENCI LAAFSICQKK ANLRAQ
Videos
Documentos