missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human OLR1 / LOX1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) OLR1 / LOX1, was expressed in the hosts and tags indicated.

103.00€ - 1857.00€

Especificaciones

Nombre OLR1 / LOX1 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16043410 Ver documentos enQuireBio™
QP6452-EC-100UG
100 μg 414.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16053410 Ver documentos enQuireBio™
QP6452-EC-10UG
10 μg 103.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16063410 Ver documentos enQuireBio™
QP6452-EC-1MG
1 mg 1857.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16073410 Ver documentos enQuireBio™
QP6452-EC-200UG
200 μg 657.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16083410 Ver documentos enQuireBio™
QP6452-EC-500UG
500 μg 1141.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16093410 Ver documentos enQuireBio™
QP6452-EC-50UG
50 μg 253.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Especificaciones

OLR1 / LOX1 Protein
His
Human
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_001166103.1
Recombinant Protein
E. coli
MQLSQVSDLL TQEQANLTHQ KKKLEGQISA RQQAEEASQE SENELKEMIE TLARKLNEKS KEQMELHHQN LNLQETLKRV ANCSAPCPQD WIWHGENCYL FSSGSFNWEK SQEKCLSLDA KLLKINSTAD LDFIQQAISY SSFPFWMGLS RRNPSYPWLW EDGSPLMPHL FRVRGAVSQT YPSGTCAYIQ RGAVYAENCI LAAFSICQKK ANLRAQ
4973
OLR1