Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human OGN / osteoglycin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) OGN / osteoglycin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6449-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16013400
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_054776.1
OGN / osteoglycin Protein
Research Use Only
OGN
Recombinant Protein
Yeast
PPTQQDSRII YDYGTDNFEE SIFSQDYEDK YLDGKNIKEK ETVIIPNEKS LQLQKDEAIT PLPPKKENDE MPTCLLCVCL SGSVYCEEVD IDAVPPLPKE SAYLYARFNK IKKLTAKDFA DIPNLRRLDF TGNLIEDIED GTFSKLSLLE ELSLAENQLL KLPVLPPKLT LFNAKYNKIK SRGIKANAFK KLNNLTFLYL DHNALESVPL NLPESLRVIH LQFNNIASIT DDTFCKANDT SYIRDRIEEI RLEGNPIVLG KHPNSFICLK RLPIGSYF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4969
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol