Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Odontogenic ameloblast-associated Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Odontogenic ameloblast-associated protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_060325.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 54959 |
Nombre | Odontogenic ameloblast-associated Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16063360
|
enQuireBio™
QP6445-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16083360
|
enQuireBio™
QP6445-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16073360
|
enQuireBio™
QP6445-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16093360
|
enQuireBio™
QP6445-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16003370
|
enQuireBio™
QP6445-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16013370
|
enQuireBio™
QP6445-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_060325.3 | |
Odontogenic ameloblast-associated Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Mature. Protein | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
54959 | |
Research Use Only | |
ODAM | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
APLIPQRLMS ASNSNELLLN LNNGQLLPLQ LQGPLNSWIP PFSGILQQQQ QAQIPGLSQF SLSALDQFAG LLPNQIPLTG EASFAQGAQA GQVDPLQLQT PPQTQPGPSH VMPYVFSFKM PQEQGQMFQY YPVYMVLPWE QPQQTVPRSP QQTRQQQYEE QIPFYAQFGY IPQLAEPAIS GGQQQLAFDP QLGTAPEIAV MSTGEEIPYL QKEAINFRHD SAGVFMPSTS PKPSTTNVFT SAVDQTITPE LPEEKDKTDS LREP | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |