Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Odontogenic ameloblast-associated Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Odontogenic ameloblast-associated protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6445-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16093360
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_060325.3
Odontogenic ameloblast-associated Protein
Research Use Only
ODAM
Recombinant Protein
E. coli
APLIPQRLMS ASNSNELLLN LNNGQLLPLQ LQGPLNSWIP PFSGILQQQQ QAQIPGLSQF SLSALDQFAG LLPNQIPLTG EASFAQGAQA GQVDPLQLQT PPQTQPGPSH VMPYVFSFKM PQEQGQMFQY YPVYMVLPWE QPQQTVPRSP QQTRQQQYEE QIPFYAQFGY IPQLAEPAIS GGQQQLAFDP QLGTAPEIAV MSTGEEIPYL QKEAINFRHD SAGVFMPSTS PKPSTTNVFT SAVDQTITPE LPEEKDKTDS LREP
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
54959
200 μg
Not determined.
Full Length of Mature. Protein
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol