Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human OCT Protein
A cDNA sequence encoding the OCT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1365.00€
Especificaciones
Nombre OCT Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15911959
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12920-1MG
1 mg
137.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15931959
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12920-5MG
5 mg
339.00€
5 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15921959
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12920-25MG
25 mg
1365.00€
25 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
OCT Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The Octreotide was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with no additives.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
H-D-Phe-Cys-Phe-D-Trp-Lys-Thr-Cys-L-threoninol
Greater than 98.0% as determined by RP-HPLC.